Merck
BR76005
BRAND® spring clip
size 6 mm , Grip, size, bore 2.5 mm
別名:
Clips, Spring clips, Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
物質
zinc-plated steel
詳細
zinc/PE-coated steel
メーカー/製品名
BRAND 76005
2.5 mm
サイズ
6 mm , Grip
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG