Merck
BR55646
BRAND® conical joint clip
polyoxymethylene, for NS 29/32
別名:
Conical joint stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
物質
polyoxymethylene
red
詳細
Operating temperature up to 150 °C
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 55646
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Will not scratch glass surfaces. Excellent resilience and stability. Outstanding chemical resistance.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG