Merck
BR719820
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Fuchs-Rosenthal
with clips, double ruled
別名:
BLAUBRAND®, 細胞培養
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,960
¥21,960
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,960
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥21,960
Check Cart for Availability
物質
colorless
glass
特徴
with clips
メーカー/製品名
BRAND 719820
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The ruling differs from the customary systems for blood cell counts by its large area of 16 mm2.The ruling shows 16 large squares of 1 mm2. Each large square is subdivided into 16 mini squares with 0.25 mm sides and an area of 0.0625 mm2.This chamber is frequently used for counting cells in the cerebro-spinal fluid.
特徴および利点
  • BLAUBRAND® quality
  • Outstanding measurement precision
  • 100% certified quality
包装
1 counting chamber, complete with 2 haemacytometer cover glasses, in transparent plastic box.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)