Merck
BR718020
BRAND® counting chamber BLAUBRAND® Thoma pattern
with clips, double ruled
別名:
BLAUBRAND®, 細胞培養
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,960
¥21,960
出荷予定日2025年4月03日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,960
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥21,960
出荷予定日2025年4月03日
物質
colorless
glass
無菌性
non-sterile
特徴
with clips
メーカー/製品名
BRAND 718020
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.Rulings correspond to the central large square of the Neubauer chamber. The mini squares have an area of 0.0025 mm² each. Since the outer large squares are not completed, the Thoma chamber is only used for counting thrombocytes and erythrocytes.
特徴および利点
• BLAUBRAND® quality• Outstanding measurement precision• 100% certified quality
包装
1 counting chamber, complete with 2 haemacytometer cover glasses, in transparent plastic box.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)