Merck
BR708124
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring (Tantalum Spring), L 90 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,280
¥29,280
出荷予定日2025年4月26日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,280
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥29,280
出荷予定日2025年4月26日
物質
ETFE cap
メーカー/製品名
BRAND 708124
包装
1 ea of
L
90 mm
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With recirculation valve
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)