Merck
BR708024
Discharge tube valve for Dispensette® S Trace Analysis
10 mL, Tantalum spring, L 105 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,681
¥4,681
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,681
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.43
¥4,681
Check Cart for Availability
詳細
screw cap ETFE
without recirculation valve
メーカー/製品名
BRAND 708024
包装
1 ea of
L
105 mm
キャパシティ
10 mL
関連するカテゴリー
詳細
Without recirculation valve. Nominal volume 10 ml. Screw cap ETFE. Discharge. Ttube marked with ′Pt-Ir′ or ′Ta′.
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)