Merck
BR708016
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,557
¥5,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,557
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥5,557
Check Cart for Availability
物質
polypropylene cap
メーカー/製品名
BRAND 708016
包装
1 ea of
L
135 mm
キャパシティ
25, 50 and 100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Without recirculation valve
法的情報
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)