Merck
BR705828
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (50 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥37,940
¥37,940
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥37,940
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
¥37,940
Check Cart for Availability
特徴
single-channel fixed volume
mechanical
包装
case of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 705828
チップ容量
(50 μL)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)