Merck
BR704552
BRAND® seripettor® cap
for 2+10 mL
別名:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,557
¥5,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,557
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥5,557
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
詳細
cap for valve block
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 704552
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Seripettor® cap is a polypropylene (PP) cap designed to securely close the valve block of the Seripettor® system. Engineered for durability and reliability, this cap is suitable for autoclaving, ensuring it can withstand high temperatures and sterilization processes. Its precise fit helps maintain the integrity of the system, making it an essential component.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)