Merck
BR62010
BRAND® PFA sample jar with screw cap
capacity 60 mL
別名:
Jars, PFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
PFA
メーカー/製品名
BRAND 62010
キャパシティ
60 mL
フィッティング
GL 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For sample collection, transport and storage. PFA screw cap with molded sealing ring for a positive seal. Autoclavable, easy to clean, withstand temperatures from -200 °C to 260 °C.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)