Merck
BR475800
BRAND® slide box
25 slides, 76 x 26 mm
別名:
染色
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
MA.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polystyrene
特徴
Holds 25 x slides 76x26 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 475800
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sturdy design. Screw lid with dealing wire lug. Ideal for storing or shipping 5 thick or 10 thin slides. Slides protrude 10 mm above the box, to facilitate removal.
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)