Merck
BR4640041
BRAND® Dispensette® S Trace Analysis Analog-adjustable bottle-top dispenser
spring platinium-iridium, volume range 1-10 mL, with recirculation valve
別名:
bottle top dispensers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥192,800
¥192,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥192,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥192,800
Check Cart for Availability
特徴
with recirculation valve
メーカー/製品名
BRAND 4640041
容量範囲
1-10 mL
容量
1-10 mL , Adjustable in 0.2mL increments
フィッティング
(GL 28/S 28)
45 mm
GL 32
S 40
適合性
suitable for (suitable for HF)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispensette S Trace Analysis is specialized for dispensing high-purity acids, bases and H2O2.
Also suitable for dispensing of hydrofluoric acid when using platinum-iridium valve spring.
特徴および利点
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
その他情報
Analog-adjustable - Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
関連コンテンツ
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.