Merck
BR4630330
BRAND® Dispensette® S Organic, Digital bottle-top dispenser
volume range 0.5-5 mL, without recirculation valve
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥88,980
¥88,980
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥88,980
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥88,980
Check Cart for Availability
特徴
incremental 0.02 mL
DE-M marking
without recirculation valve
メーカー/製品名
BRAND 4630330
容量範囲
0.5-5 mL
フィッティング
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dispensette S Organic is ideal for dispensing of organic solvents and acids
特徴および利点
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
その他情報
Digital-The mechanical volume setting is easy to read and ensures accurate and reproducible volume control. Easy Calibration Technique for calibration adjustment in seconds without tools. A calibration flag indicates changes from factory settings.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
関連コンテンツ
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.