Merck
BR43205
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
別名:
Gay-Lussac
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥14,330
¥14,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥14,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥14,330
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
ジョイント
joint ST/NS neck10/19
特徴
with cap
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 43205
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.