Merck
BR32848
BRAND® USP BLAUBRAND® class A measuring cylinder, tall form
volume 250 mL
別名:
BLAUBRAND®, 米国薬局方(USP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥17,730
¥17,730
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥17,730
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥17,730
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
特徴
DE-M marking
メーカー/製品名
BRAND 32848
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® USP BLAUBRAND® class A measuring cylinder in tall form is crafted from high-quality Boro 3.3 glass, ensuring durability and precision. It complies with DIN EN ISO 4788 standards and is calibrated to contain (TC, In), making it suitable for accurate liquid measurement. The design features a spout for easy pouring and a hexagonal glass base for stability. Each measuring cylinder comes with a USP batch certificate. This measuring cylinder is an essential tool for laboratories requiring high accuracy and reliability in liquid measurement.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)