Merck
BR31762
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 1000 mL
別名:
SILBERBRAND
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
subdivision 10 mL
メーカー/製品名
BRAND 31762
容積測定範囲
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)