Merck
BR27826
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 50 mL , with 0.5 mL subdivisions, type 2, suitable for cotton plugs
別名:
BLAUBRAND®, ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EA
¥33,710
¥33,710
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EA
¥33,710
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥33,710
Check Cart for Availability
物質
AR-Glas®
認証
according to DIN 12 697
特徴
class AS
graduation
suitable for cotton plugs
包装
pack of 6
メーカー/製品名
BRAND 27826
測定範囲
accuracy: 0.5 mL
キャパシティ
50 mL , with 0.5 mL subdivisions
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AR-Glass®、DIN EN ISO 835。タイプ3(上部にゼロ点)、出用です。目盛と文字はハイコントラストの青いのエナメルで書かれています。
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.