Merck
BR23871
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Polyethylene Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 25 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
PE bottle (bottle with base)
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
transparent PVC tube (filling tube)
特徴
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 23871
測定範囲
accuracy: ±0.03 mL
容量
25 mL
キャパシティ
1000 mL capacity(bottle)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)