Merck
BR23809
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 10 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
AR-Glass
メーカー/製品名
BRAND 23809
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG