Merck
BR153105
BRAND® tubing connector, X-shape
polypropylene, for tubing i.d., 2 ‑ 3 mm
別名:
チューブコネクタ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40183110
物質
polypropylene
特徴
for tubing i.d. 2 ‑ 3 mm
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
BRAND 153105
L
26 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)