Merck
BR148500
BRAND® funnel holder
Holds 1 funnel
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
Holds 1 funnel
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
BRAND 148500
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PP. To support 1 or 2 funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm. Easily mounted on supports rods with an outer-Ø 8-14 mm with a locking nut
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG