¥29,690
Check Cart for Availability
おすすめの製品
メーカー/製品名
BRAND 148225
直径
80 mm
ステム直径× L
10 mm × 69 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® Funnel with Internal Fluting is designed for efficient liquid transfer and filtration in laboratory settings. Made from high-quality polypropylene (PP), this funnel features a short, wide stem that enhances flow rates and minimizes the risk of clogging. The internal fluting allows for improved liquid movement, ensuring a smooth and rapid transfer of substances.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)