Merck
BR145619
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 100 mm
別名:
漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥138,200
¥138,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥138,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥138,200
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
特徴
for rapid filtration
メーカー/製品名
BRAND 145619
直径
100 mm
ステム直径× L
10 mm × 100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® Funnel with Short Stem is designed for efficient and rapid filtration in laboratory applications. Made from high-quality Boro 3.3 glass, this funnel combines durability with excellent performance. The short stem facilitates quick liquid transfer and minimizes the risk of clogging during filtration processes. The funnel is angled at 60°, optimizing flow rates. The upper rim is either ground or fire-polished, ensuring a smooth finish that enhances safety and ease of use.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)