Merck
BR143364
BRAND® tubing
I.D. 10, O.D. 15, W 2.5 mm
別名:
Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 M
¥57,220
¥57,220
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
25 M
¥57,220
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.13
¥57,220
Check Cart for Availability
物質
silicone
メーカー/製品名
BRAND 143364
内径
10
L
25 m
外径
15
W
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® tubing is translucent, allowing for easy monitoring of fluid flow. It is autoclavable at 121 °C, making it suitable for sterilization in laboratory settings. However, it is important to note that the tubing has limited chemical resistance when used with concentrated acids, so caution should be exercised in such applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)