Merck
BR13908
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,320
¥17,320
出荷予定日2025年5月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,320
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥17,320
出荷予定日2025年5月22日
物質
glass
メーカー/製品名
BRAND 13908
容積測定範囲
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)