Merck
BR113943
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 18 mm × 180 mm, thickness 1.0 mm
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥26,080
¥26,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥26,080
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
¥26,080
Check Cart for Availability
物質
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 1,100 × g
neck thread external thread
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 113943
L × W
18 mm × 180 mm
キャパシティ
18 mL
30 mL
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our Glass Culture Tubes feature a secure screw cap made from polypropylene (PP) with a white elastomer seal of thermoplastic elastomer (TPE), ensuring a tight and leak-proof closure. Autoclavable at 121 °C, these tubes are designed for easy sterilization and reliable use in laboratory settings. Crafted from high-quality glass, they provide excellent visibility for sample monitoring. Ideal for various scientific applications, these culture tubes combine durability with convenience for optimal laboratory performance.
特徴および利点
  • Excellent sample visibility
  • Tight sealing screw caps
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)