Merck
BMSW3120
Benchmark Compact Anti Static Ionizer
AC/DC input 115 V
別名:
ionizer, anti static, balance, accuris
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103400
NACRES:
NA.74
メーカー/製品名
Benchmark Scientific W3120
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Compact Anti Static Ionizer
アプリケーション
Removing static from balances
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)