Merck
BMSH2020
Benchmark RotoTherm Incubated Rotator with tube holders
AC/DC input 115 V
別名:
incubator, rotator, mixing, rocking, rototherm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
positions <96
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H2020
パラメーター
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The RotoTherm series of incubated rotating mixers provide a wide range of mixing capabilities. Suitable for an array of laboratory applications including resuspension, protein binding, nucleic acid purification, histochemistry, hybridization etc, the mix
アプリケーション
Incubated mixing/rotating of tubes in 0.2ml to 50ml tubes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)