BMSB20008E
1 of 10
Sigma-Aldrich
BMSB20002E
MyBath™ Digital Water Bath
BMSB20002EUK
BMSB20002
Z690600
MyBath™ ミニウォーターバス
Z741433
MyBath™ test tube rack
BMSB2402E
Benchmark BeadBath Duo
BMSB200012
Z741422
BMSB2410EUK
Z741415
SB-12 L Shaking Water Bath
stainless steel plate
capacity 8 L
Benchmark Scientific B2000-8-E
+5 °C temp. range (+100 °C)
17.5 in. × 10.5 in. × 12.4 in., exterior
12.8 in. × 10.4 in. × 5.9 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.