Merck
BML00104
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20BNO2
CAS番号:
分子量:
233.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC1(C)OB(C2=CC=C(C)C=C2N)OC1(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-10(11(15)8-9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
InChI Key
PEXRISJTWBBZRY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BML00104-1G:
試験成績書(COA)