Merck
BLN00009
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClN3
CAS番号:
分子量:
153.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Clc1cc2[nH]ncc2cn1
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-1-5-4(2-8-6)3-9-10-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
AAJIQIWPVIWCGA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BLN00009-1G:
試験成績書(COA)