Merck
BAH367180000
SP Bel-Art® Quaverette Micro-Blade Vibrating Spatula
stainless steel blade
別名:
spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
stainless steel blade
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H36718-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Make accurate additions of precious materials as needed. Rotating the toothed thumb wheel vibrates the curved tip spatula, giving you control over transfer from spatula to weighing dish.
特徴および利点
Available with a plain stainless steel blade or with a brown FEP coating
Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)