Merck
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥88,770
¥88,770
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥88,770
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥88,770
カートの在庫状況を確認する
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H17121-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)