Merck
BAF424004121
Scienceware® Lab Companionキャビネット真空デシケーター
volume 23 L, amber polycarbonate, pkg of 1 ea
別名:
Desiccator, Desiccator cabinet, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥296,900
¥296,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥296,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
¥296,900
Check Cart for Availability
物質
amber polycarbonate
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F42400-4121
ドア開口部W × L
11 5/8 in. × 9 5/8 in.
外部W × L × H
16 1/2 in. × 15 5/8 in. × 11 in.
容量
23 L
23000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの高品質真空デシケーターは、平均的な真空デシケーターの3倍の長さにわたって真空完全性を提供するため、メンテナンスの削減と安心感をもたらします。29 in.-Hgの真空度を室温で72時間以上にわたって維持でき、気密性を保つため、長期間にわたって信頼性の高い貯蔵または実験が可能になります。
Viton® 3方向バルブ(付属)は、一貫した均一な真空引き、真空解放、またはガス交換を提供します。透明なポリカーボネート構造は耐久性があり、掃除が簡単で耐薬品性があり、デシケーターの内容をすばやく視覚化できます。琥珀色に着色されたUV遮断モデルはUVA、B、およびC光を100%遮断し、感光性試料の損傷や変色を最小限に抑えます。
キャビネットと丸型の両方のスタイルが利用でき、どのモデルにも乾燥剤トレイが含まれています(乾燥剤は別売りです)。
  • 一体成形デザイン(ドアを除く)により、実質的に漏れがなく、極めて高い耐久性を備えた卓越した真空機能を実現しています。
  • キャビネットスタイルは、最大の使用可能スペースを提供します。
  • ヒンジ付きドアにより簡単にアクセスでき、内蔵ロックタブが非真空時にドアを固定します。
  • 正面ドアにあるアナログ真空計により、真空レベルを一目で確認できます。
  • 穴あき棚は、様々な貯蔵ニーズに合わせて再配置できます(追加棚は別売りです)。
  • 組み込みポートにより、最大3つの追加バルブ(別売り)を取り付けることができます。
  • 積み重ね可能な省スペース設計により、作業スペースを効率的に使用できます。
  • 8つのモデル(内部容量が11、23、35、および45 Lの透明またはUV遮光琥珀色)から選択可能です。
  • 11 Lおよび23 Lモデルには棚が2つ付属します(棚は最大4つ)。
  • 35 Lおよび45 Lモデルには棚が3つ付属します(棚はそれぞれ最大5つおよび6つ)。
法的情報
Lab Companion is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)