Merck
BAF146400000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 28.3 mL (1 oz)
別名:
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polymethylpentene
特徴
to hold 75 ‑ 90 mm
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F14640-0000
全体高
7.75 in. (196 mm)
キャパシティ
28.3 mL (1 oz)
フィルタ直径
75/90 mm
stem L × O.D. × I.D.
6 in. (150 mm) × 0.3125 in. (8 mm) × 0.125 in. (3 mm)
top I.D. × O.D.
2 in. (51 mm) × 2.25 in. (57 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
特徴および利点
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)