Merck
BAF116330000
Spray pump bottles
capacity 250 mL
別名:
bottle pump, spray bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥13,300
¥13,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥13,300
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
¥13,300
Check Cart for Availability
物質
clear bottle
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
特徴
with cap
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11633-0000
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
To use this low-density plunger polyethylene (LDPE) bottle, simply press the plunger to dispense a misty spray. Clear cap helps prevent evaporation and accidental leaks.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)