Merck
B74666
Sigma-Aldrich
exo-2-ブロモノルボルナン
98%
別名:
exo-2-ブロモビシクロ[2.2.1]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11Br
CAS番号:
分子量:
175.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
82 °C/29 mmHg (lit.)
密度
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
InChI Key
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B74666-10G:
B74666-100G:
B74666-VAR:
B74666-BULK:
試験成績書(COA)