Merck
B5131
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxyindole
crystalline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
形状
crystalline
yellow to brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(Oc1ccc2cc[nH]c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-4-12(5-3-1)11-17-14-7-6-13-8-9-16-15(13)10-14/h1-10,16H,11H2
InChI Key
FPMICYBCFBLGOZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 第四級炭素を含む3-(3-インドリル)イソインドリン-1-オン類の立体選択的合成に用いる反応剤
  • ヒドロキシイソインドリノン類とのFriedel-Craftsアルキル化に用いる反応剤
  • β-ヘテロアリール化ケトンの直接および位置選択的合成に用いる反応剤
  • C型肝炎ウイルス(HCV)インヒビターの合成に用いる反応剤
  • プロテインキナーゼC(PKC)インヒビターの合成に用いる反応剤
  • CB2カンナビノイドレセプターリガンドである、インドール-3-イル テトラメチルシクロプロピル ケトンの合成に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B5131-100MG:
B5131-250MG:
B5131-BULK:
B5131-VAR:
B5131-50MG:
B5131-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nenad Manevski et al.
PloS one, 8(1), e54767-e54767 (2013-02-02)
Human UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) are important enzymes in metabolic elimination of endo- and xenobiotics. It was recently shown that addition of fatty acid free bovine serum albumin (BSA) significantly enhances in vitro activities of UGTs, a limiting factor in in vitro-in