Merck
ALD00570
Sigma-Aldrich
1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
racemic version, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,710
¥26,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,710
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11F3O2S
分子量:
276.27
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
¥26,710
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
アプリケーション
The following "spring-loaded" electrophile is a convenient reagent for the installation of cyclopentane to primary and secondary amines. This product is one of several synthetically useful reagents reported by Baran and coworkers for the “any-stage” installation of small, strained ring systems.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)