Merck
ALD00466
Sigma-Aldrich
sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5Cl2NaO2S
分子量:
247.07
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES記法
O=S(CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1)O[Na]
InChI
1S/C7H6Cl2O2S.Na/c8-6-2-1-5(4-12(10)11)7(9)3-6;/h1-3H,4H2,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
QZBRLPYMALKZDY-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
Sodium (2,4-dichlorophenyl)methanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
法的情報
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00466-BULK:
ALD00466-500MG:
ALD00466-VAR:
試験成績書(COA)