Merck
ALD00456
Sigma-Aldrich
Sodium N-benzyloxycarbonyl-4-piperidinesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16NNaO4S
分子量:
305.33
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES記法
O=S(O[Na])C1CCN(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CC1
InChI
1S/C13H17NO4S.Na/c15-13(18-10-11-4-2-1-3-5-11)14-8-6-12(7-9-14)19(16)17;/h1-5,12H,6-10H2,(H,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
LCXWFQBBQAGBHZ-UHFFFAOYSA-M
詳細
Sodium N-benzyloxycarbonyl-4-piperidinesulfinate is a sulfinate reagent bearing an N-substituted piperidine moiety.
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00456-VAR:
ALD00456-BULK:
ALD00456-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
リソースや時間の制約がある中で化学工業のニーズに応えるため迅速に(ヘテロ)芳香族骨格を多様化して、効率を確保します。