Merck
ALD00012
Sigma-Aldrich
Benzyl (E)-2-(2-oxobenzofuran-3(2H)-ylidene)acetate
95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥1,520
¥1,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥1,520
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O4
CAS番号:
分子量:
280.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥1,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
flakes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C(C2=C(O3)C=CC=C2)/C3=O
InChI
1S/C17H12O4/c18-16(20-11-12-6-2-1-3-7-12)10-14-13-8-4-5-9-15(13)21-17(14)19/h1-10H,11H2/b14-10+
InChI Key
HXSOJKAKJXISCE-GXDHUFHOSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Building block used as a substrate in phosphine-catalyzed domino sequences. This versatile compound can be used to synthesize a wide scope of spirocyclic benzofuranone scaffolds.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)