Merck
ADE000774
Sigma-Aldrich
3-(2-アミノピリジン-3-イル)プロパン-1-オール
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥158,000
¥158,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥158,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥158,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Nc1ncccc1CCCO
InChI
1S/C8H12N2O/c9-8-7(4-2-6-11)3-1-5-10-8/h1,3,5,11H,2,4,6H2,(H2,9,10)
InChI Key
RCBLWTYTSGRYGX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)