Merck
ADE000028
Sigma-Aldrich
2,3-ジヒドロ-[1,4]ジオキシノ[2,3-b]ピリジン-8-オール
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥200,000
¥200,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥200,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO3
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥200,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Oc1ccnc2OCCOc12
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-1-2-8-7-6(5)10-3-4-11-7/h1-2H,3-4H2,(H,8,9)
InChI Key
SXRLRBBARNJINI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)