Merck
A6250
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9BrN2O3
CAS番号:
分子量:
285.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
形状
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6250-VAR:
A6250-1G:
A6250-BULK:
A6250-500MG:
試験成績書(COA)