Merck
A51203
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5,6-ジメチルベンゾイミダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N3
CAS番号:
分子量:
161.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1cc2nc(N)[nH]c2cc1C
InChI
1S/C9H11N3/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)12-9(10)11-7/h3-4H,1-2H3,(H3,10,11,12)
InChI Key
YPFQISHSXCFZMU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A51203-25G:
A51203-VAR:
A51203-BULK:
A51203-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)