特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Sonics & Materials VCX500-220V
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Automatic tuning and frequency control
- Integrated temperature controller from 1°C to 100°C
- Stores up to 10 procedures
- Real time display
- Control process time from 1 second to 10 hours
- Shipped complete with a 1/2 in. (13 mm) probe (630-0220) with replaceable tip, tool kit, and instruction manual
Applications: Cell disruption in bacteria, spores, and tissues; accelerating catalytic reactions; extractions of serums, toxins, enzymes, and viruses from organic sources; solubilizing difficult compounds; emulsification to 0.01 mm; homogenizing liquids; sample preparation from microscopy and particle size analysis.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
関連コンテンツ
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
細胞溶解およびタンパク質抽出法では、界面活性剤による可溶化から機械的破壊まで、さまざまな技術を概説し、研究ニーズをサポートします。