Merck
96837
Sigma-Aldrich
Z-DL-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα,Nε-ジ-Z-DL-リシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N2O6
CAS番号:
分子量:
414.45
Beilstein:
2027663
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
90-95 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)C(CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)
InChI Key
BLZXFNUZFTZCFD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96837-BULK:
96837-25G:
96837-5G:
96837-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)