Merck
96828
Sigma-Aldrich
Z-D-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Z-3-(2-naphthyl)-D-alanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H19NO4
CAS番号:
分子量:
349.38
Beilstein:
5829411
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO4/c23-20(24)19(22-21(25)26-14-15-6-2-1-3-7-15)13-16-10-11-17-8-4-5-9-18(17)12-16/h1-12,19H,13-14H2,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
InChI Key
XBRPIBMAJOTVHG-LJQANCHMSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)