Merck
96092
Sigma-Aldrich
N-Z-1,3-プロパンジアミン 塩酸塩
≥98.0% (AT)
別名:
N-Z-1,3-ジアミノプロパン 塩酸塩, N-(3-アミノプロピル)カルバミン酸ベンジル 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCONH(CH2)3NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
244.72
Beilstein:
4725495
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (AT)
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
185-189 °C
官能基
Cbz
amine
SMILES記法
[H]Cl.NCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6H,4,7-9,12H2,(H,13,14);1H
InChI Key
XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
ビルディングブロック
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
96092-1G:
96092-5G:
96092-VAR:
96092-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S A Boyd et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(19), 2991-3007 (1994-09-16)
The aim of this study was the discovery of nonpeptide renin inhibitors with much improved oral absorption, bioavailability, and efficacy, for use as antihypertensive agents. Our prior efforts led to the identification of A-74273 [1,R = 3-(4-morpholino)propyl], with a bioavailability
F R Pfeiffer et al.
Journal of medicinal chemistry, 27(3), 325-341 (1984-03-01)
Tri- and tetrapeptide analogues were synthesized and evaluated as renal vasodilators. These peptides were prepared by standard coupling reactions, which also provided good yields with hindered alpha-methyl amino acid derivatives. Preliminary evidence of renal vasodilator activity was determined in anesthetized